Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
Marca: Azlon FDE546
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
- Con resistencia química
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
Cónico | |
Polipropileno | |
1 | |
45/40 | |
Tapón de rosca |
Transparente | |
250 mL | |
50 mL | |
Cónico | |
Autoclavable |