Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
14.50€ - 50.70€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1 |
Forma | Cónico |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11962078
|
Azlon
FDE550 |
1000 ml | 200 ml | 45/40 |
50.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11936289
|
Azlon
FDE544 |
100 ml | 20 ml | 34/35 |
16.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11952078
|
Azlon
FDE548 |
500 ml | 100 ml | 45/40 |
30.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11926289
|
Azlon
FDE542 |
50 ml | 10 ml | 34/35 |
14.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11946289
|
Azlon
FDE546 |
250 mL | 50 mL | 45/40 |
31.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
- Con resistencia química
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
1 | |
Autoclavable |
Polipropileno | |
Cónico | |
Tapón de rosca |