Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
Marca: Azlon FDE550
41.56 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
- Con resistencia química
- Cuello ancho con tapón de rosca de PP
- El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Polipropileno | |
1000 ml | |
200 ml | |
1 | |
45/40 | |
Tapón de rosca |
Translúcido | |
Polipropileno | |
225 mm | |
Cónicos | |
Esterilizable en autoclave | |
52 mm |