Learn More
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
Marca: Azlon SWN548
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Especificaciones
Autoclavable | |
11.81 in. | |
300 mm |
Stirring even the most corrosive liquid | |
6 mm | |
PTFE |