Learn More
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
10.95€ - 16.95€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Diámetro (métrico) | 6 mm |
Material | PTFE |
Para utilizar con (aplicación) | Stirring even the most corrosive liquid |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12083344
|
Azlon
SWN542 |
150 mm | |||||||
12093344
|
Azlon
SWN544 |
200 mm | |||||||
12003354
|
Azlon
SWN546 |
250 mm | |||||||
12013354
|
Azlon
SWN548 |
300 mm | |||||||
12023354
|
Azlon
SWN550 |
350 mm | |||||||
12033354
|
Azlon
SWN552 |
400 mm | |||||||
Descripción
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Especificaciones
Autoclavable | |
6 mm | |
PTFE | |
Stirring even the most corrosive liquid |