Learn More
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
Marca: Azlon SWN550
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Will withstand 260°C
- PTFE covered with plain ends
- Diameter: 6mm
Spezifikation
Autoclavable | |
13.77 in. | |
350 mm |
Stirring even the most corrosive liquid | |
6 mm | |
PTFE |