Learn More
Azlon™ PTFE Coated Stirring Rod
Suitable for stirring even the most corrosive liquids
Marca:  Azlon SWN542
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12083344
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Will withstand 260°C
  • PTFE covered with plain ends
  • Diameter: 6mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
5.9 in.
150 mm
Stirring even the most corrosive liquid
6 mm
PTFE