Learn More
Pipeteadores de caucho Azlon™
Adecuado para pipetas de hasta 100 ml
Marca: Azlon PWY145
18.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Adecuadas para pipetas de hasta 100 ml
- Aptos para micropipetas de hasta 100 ml
- El pipeteador funciona mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
- PWY145 es adecuado para el funcionamiento con una sola mano
Especificaciones
Pipetee hasta 100 ml | |
Una sola mano | |
Caucho | |
Filtro de pipeta |