Learn More
Pipeteadores de caucho Azlon™
Adecuado para pipetas de hasta 100 ml
14.10€ - 37.00€
Código de producto | Marca | Grip Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grip Type | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10507055
|
Azlon
PWY144 |
Para todos los tamaños |
37.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10430295
|
Azlon
PWY145 |
Una sola mano |
28.76€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15718047
|
Azlon
PWY146 |
14.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||||
Descripción
Adecuadas para pipetas de hasta 100 ml
- Aptos para micropipetas de hasta 100 ml
- El pipeteador funciona mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
- PWY145 es adecuado para el funcionamiento con una sola mano
- PWY146 tiene una boquilla de inserto extendida para mejorar el agarre
Especificaciones
Caucho | |
Pipeteador |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Pipeteadores de caucho Azlon™