Learn More
Pipeteadores de caucho Azlon™
Adecuado para pipetas de hasta 100 ml
Marca: Azlon PWY146
12.41 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Adecuadas para pipetas de hasta 100 ml
- Aptos para micropipetas de hasta 100 ml
- El pipeteador funciona mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
- PWY145 es adecuado para el funcionamiento con una sola mano
- PWY146 tiene una boquilla de inserto extendida para mejorar el agarre
Especificaciones
Caucho | |
Pipeteador | |
1/paq. |
Título del producto
Pipeteadores de caucho Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido