Learn More
Pipeteadores de caucho Azlon™
Adecuado para pipetas de hasta 100 ml
Marca:  Azlon PWY144
20.03 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10507055
  • 37.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Adecuadas para pipetas de hasta 100 ml
  • Aptos para micropipetas de hasta 100 ml
  • El pipeteador funciona mediante una serie de válvulas esféricas de vidrio para el suministro, succión y liberación de aire
  • PWY145 es adecuado para el funcionamiento con una sola mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pipeta
Para todos los tamaños
Caucho
Pipeteador