Learn More
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una buena resistencia a productos químicos. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones impresas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Estilo de apilado cónico: ahorra espacio y facilita el manejo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Graduaciones indelebles, nítidas, azules y fáciles de leer
- Precisas boquillas de vertido antigoteo
- Cumple con ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
Color | Translúcido |
Diámetro de base (métrico) | 47 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 61,5 mm |
Diámetro del área superior (métrico) | 61,5 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
Altura (métrico) | 73 mm |
Incrementos | 20 ml |
Cantidad | 10/paq. |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Vasos cónicos con graduaciones impresas Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido