Learn More
Vasos de precipitados cónicos con graduaciones moldeadas Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 mL
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados cónicos Azlon™ con graduaciones moldeadas ofrecen una excelente solución para la medición y la dispensación de productos químicos en un entorno de laboratorio y están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a numerosas necesidades.
- Vaso de precipitados cónico con boquilla de vertido integral antigoteo
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- Diseño de tamaño reducido apilable
- Fabricado en polipropileno de alta claridad
- Duradero y económico con graduaciones permanentes transparentes y moldeadas
- Cumple con ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (métrico) | 61,5 mm |
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en laboratorios de microbiología, cultivo de tejidos o entornos |
Altura (métrico) | 73 mm |
Incrementos | 20 ml |
Cantidad | 10/paq. |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
Tipo | Vaso de precipitados |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Vasos de precipitados cónicos con graduaciones moldeadas Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido