Learn More
Synergy Healthcare™ Bolsa de esterilización reforzada de 0,15 x 100 m
High quality preformed, heat sealable, peelable sterile barrier packaging. Synergy Healthcare™ Azo™ Gusseted Reels are suited to the sterilization of surgical instruments, laboratory equipment or small to medium sized sets using steam or Ethylene Oxide.
Marca: Synergy Healthcare™ RG15050100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Protege su contenido del deterioro, daño y contaminación
- Cumple con las normas EN ISO 11607 parte 1 y EN 868-4
Especificaciones
Bolsa esterilizadora | |
EN868-5 y ISO11607-1 | |
No estéril | |
Vapor y EO | |
100 m |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
4/caja | |
100 m x 150 mm |
Título del producto
Synergy Healthcare™ Bolsa de esterilización reforzada de 0,15 x 100 m > Ancho: 200 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido