Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Vinyl self-laminating labels for wire and electrical labeling.
Marca: Brady™ 072011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- For matte finish
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Yellow, Transparent | |
Self-laminating Vinyl | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
3 | |
Rectángulo | |
0.102 mm | |
1 AWG to 400 MCM | |
25.4 mm | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
27.31 mm | |
3000 etiquetas | |
De -70 °C a +70 °C | |
101.6 mm | |
25.4 mm | |
95.3 mm |