Learn More
Brady™ B-427 Self-laminating Vinyl Wire Marker Labels
Vinyl self-laminating labels for wire and electrical labeling.
480.00€ - 949.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | Yellow, Transparent |
Acabado | Mate |
Material | Self-laminating Vinyl |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11533075
|
Brady™
072010 |
36.5 mm | 3 | 41.3 mm |
949.00€
1 paquete |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11553075
|
Brady™
072012 |
57.2 mm | 1 | 30.2 mm |
480.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11573075
|
Brady™
072014 |
57.2 mm | 2 | 60.3 mm |
480.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11563075
|
Brady™
072013 |
95.3 mm | 1 | 30.2 mm |
800.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11543075
|
Brady™
072011 |
95.3 mm | 3 | 101.6 mm |
820.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Permanent acrylic adhesive
- For smooth and textured surfaces
- For matte finish
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Yellow, Transparent | |
Self-laminating Vinyl | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
De -70 °C a +70 °C | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de laboratorio, etiquetado de cables | |
Rectángulo | |
0.102 mm | |
25.4 mm |