Learn More
Brady™ B-428 Metallized Polyester Thermal Transfer Labels
Printable, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 030213
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11513784
  • 969.00€ / 1 rollo
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Matte finish
  • For smooth surfaces
  • Heat resistant with permanent adhesive
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Mate
Thermal Transfer
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling
41.9 mm
10.000 etiquetas
De -70 °C a +120 °C
15.2 mm
38.1 mm
12.7 mm
Aprobación UL, CSA y AGA
Gray
Metallized Polyester
No estéril
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
2
Rectángulo
0.112 mm
38.1 mm
12.7 mm