Learn More
Brady™ B-428 Metallized Polyester Thermal Transfer Labels
Printable, metallized polyester labels for Thermal Transfer Printers.
207.00€ - 969.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y AGA |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | Gray |
Acabado | Mate |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11503714
|
Brady™
030122 |
6.4 mm | 4 | 8.9 mm | 19.1 mm |
457.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11553784
|
Brady™
030217 |
9.5 mm | 3 | 12.1 mm | 25.4 mm |
483.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11533714
|
Brady™
030125 |
11.1 mm | 5 | 13.6 mm | 12.7 mm |
291.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11563804
|
Brady™
030241 |
12.7 mm | 1 | 15.2 mm | 50.8 mm |
207.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11513784
|
Brady™
030213 |
12.7 mm | 2 | 15.2 mm | 38.1 mm |
969.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11573694
|
Brady™
030109 |
19.1 mm | 2 | 22.2 mm | 38.1 mm | N/A | |||
11513724
|
Brady™
030133 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 50.8 mm |
362.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11543724
|
Brady™
030136 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 76.2 mm |
544.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11583694
|
Brady™
030110 |
31.8 mm | 1 | 34.9 mm | 69.9 mm |
615.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11573724
|
Brady™
030139 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 76.2 mm |
360.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11513814
|
Brady™
030247 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 101.6 mm |
390.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Matte finish
- For smooth surfaces
- Heat resistant with permanent adhesive
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Mate | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory Labeling | |
Rectángulo | |
0.112 mm |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Gray | |
Metallized Polyester | |
No estéril | |
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
De -70 °C a +120 °C |