Learn More
Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Printable, ultra aggressive polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca: Brady™ 031336
Detalles adicionales : Peso : 1.25870kg
Descripción
- núcleo de 76 mm
- Para superficies lisas o texturizadas
- Adhesivo agresivo y permanente
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Caucho permanente | |
Satinado | |
Transferencia térmica | |
Seguimiento de recursos, etiquetado de equipos, datos, telecomunicaciones y etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de inventario | |
1 | |
Rectángulo | |
0,102 mm | |
101,6 mm | |
50,8 mm |
Homologaciones UL y CSA | |
Blanco | |
Poliéster (B-483A) | |
No estéril | |
Impresoras de las series BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus e IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
1000 etiquetas | |
De -40 °C a +120 °C | |
54 mm | |
101,6 mm | |
50,8 mm |