Learn More
Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Printable, ultra aggressive polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Marca:  Brady™ 031332
Detalles adicionales : Peso : 1.38350kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11578294
  • 374.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 76 mm core
  • For smooth or textured surfaces
  • Aggressive, permanent adhesive
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Permanent Rubber
Gloss
Thermal Transfer
Asset Tracking, Equipment Labeling, Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification, Inventory Labeling
1
Rectangle
0.102 mm
76.2 mm
25.4 mm
UL and CSA Approved
White
Polyester (B-483A)
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
3000 Labels
-40°C to +120°C
28.6 mm
76.2 mm
25.4 mm