Learn More
Brady™ B-7594 Polypropylene Hazardous Substance Labels, 25 mm Core
Etiquetas de impresora preimpresas de sobremesa para sustancias peligrosas CLP-GHS.
121.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Color | Red on White |
Acabado | Gloss |
Material | Polypropylene (B-7594) |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15303667
|
Brady™
622319 |
1 diseño de rombo |
121.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15373687
|
Brady™
622320 |
2 diseño de rombo |
121.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15353697
|
Brady™
622323 |
Diseño de rombo 4A |
121.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Suministrado con rombos rojos preimpresos
- Listas para imprimir la advertencia necesaria, conforme a las últimas normativas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Red on White | |
Polypropylene (B-7594) | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, e impresoras de etiquetas de serie BradyPrinter PR Plus, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
300 etiquetas | |
De -20 °C a +100 °C | |
115.4 mm | |
110 mm |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Identificación de comunicación de peligros | |
1 | |
Rectángulo | |
0.079 mm | |
75 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ B-7594 Polypropylene Hazardous Substance Labels, 25 mm Core