missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-7594 Polypropylene Hazardous Substance Labels, 25 mm Core
Etiquetas de impresora preimpresas de sobremesa para sustancias peligrosas CLP-GHS.
Marca: Brady™ 622323
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Suministrado con rombos rojos preimpresos
- Listas para imprimir la advertencia necesaria, conforme a las últimas normativas
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Identificación de comunicación de peligros | |
Diseño de rombo 4A | |
300 etiquetas | |
De -20 °C a +100 °C | |
115.4 mm | |
110 mm |
THTCLP-M-L4A-7594-0.3-SC | |
Red on White | |
Polypropylene (B-7594) | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, e impresoras de etiquetas de serie BradyPrinter PR Plus, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
1 | |
Rectángulo | |
0.079 mm | |
75 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ B-7594 Polypropylene Hazardous Substance Labels, 25 mm Core > Polypropylene (B-7594) Hazardous Substance Labels, 25 mm Core; Color: Red on White; Adhesive Type: Permanent Acrylic; Finish: Gloss; Material: Polypropylene (B-7594); Includes: 4A Diamond Layout
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido