Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Labels
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
Marca: Brady™ 236709
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Autoclavable | |
BPT-38-8423-2.5 | |
White | |
Polyester (B-8423) | |
No estéril | |
BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | |
9 | |
Square | |
0.071 mm | |
9.5 mm |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Permanent Acrylic | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Circuit Board Labeling, Warehouse Marking, Barcode Labeling | |
9.5 mm | |
2500 etiquetas | |
De -70 °C a +110 °C | |
12.5 mm | |
9.5 mm |