Learn More
Brady™ B-8423 Polyester Thermal Transfer Labels
Etiquetas imprimibles de poliéster para impresoras de transferencia térmica.
36.90€ - 554.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Aprobación UL, CSA y AGA |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Acabado | Satin |
Material | Polyester (B-8423) |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11578744
|
Brady™
236707 |
White | 5.1 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 16.5 mm |
73.75€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11518754
|
Brady™
236711 |
White | 6.4 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 6.4 mm |
36.90€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11558744
|
Brady™
236705 |
White | 6.4 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 31.8 mm |
92.60€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11583135
|
Brady™
236753 |
Yellow | 8 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 20 mm |
287.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11598724
|
Brady™
236244 |
Yellow | 8 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, IP™ Series, THT 76 mm Core Printers | 20 mm |
554.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11578634
|
Brady™
217053 |
Yellow | 9 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 15 mm |
126.00€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11598744
|
Brady™
236709 |
White | 9.5 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 9.5 mm |
74.45€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11548744
|
Brady™
236704 |
White | 11.1 mm | BBP™11, BBP™12, BradyPrinter PR Plus Series, THT 76 mm Core Printers | 12.7 mm |
77.70€
1 rollo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Adhesivo permanente
- Para superficies lisas
Especificaciones
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Polyester (B-8423) | |
No estéril | |
De -70 °C a +110 °C |
Aprobación UL, CSA y AGA | |
Satin | |
Thermal Transfer | |
Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Circuit Board Labeling, Warehouse Marking, Barcode Labeling | |
0.071 mm |