Learn More
Alpha Packaging™ Bolsa de polietileno para riesgos biológicos B-safe™
Fabricadas con polietileno. Las bolsas para riesgos biológicos de polietileno Alpha Packaging™ B-Safe™ contienen residuos biológicos con eficacia.
1320.00€
Especificaciones
Color | Amarillo |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Polietileno |
Tipo de producto | Bolsa para riesgo biológicos |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12320609
|
Alpha Packaging™
12320609 |
1015 mm |
1320.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Fabricadas de polietileno.Las bolsas de polietileno de riesgo biológico Alpha Packaging™ B-safe™ contienen de forma eficaz residuos de riesgo biológico.
- Se suministra en packs sueltos o en cajas dispensadoras de sobremesa.
- Para la eliminación de alta resistencia
- Símbolo de riesgo biológico y advertencias en ambos laterales:
- "Riesgo biológico, peligro de infección"
- "Quema sin que sea necesario abrir"
- Advertencias en inglés, francés y alemán
- Polietileno (calibre 500)
Especificaciones
Amarillo | |
Sí | |
Polietileno | |
Bolsa para riesgo biológicos |