Learn More
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels
Brady™ B30 Series Dissolvable Paper Labels completely dissolve in warm water within 30 seconds, leaving no adhesive residue behind.
169.00€ - 270.00€
Especificaciones
Color | White |
---|---|
Acabado | Mate |
Material | Paper |
Print Technology | Thermal Transfer |
Longitud (imperial) | 300 ft. |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17821495
|
Brady™
149268 |
1,125 in |
169.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17801505
|
Brady™
149269 |
2.25 in. |
197.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17871495
|
Brady™
149270 |
3 in. |
241.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17841495
|
Brady™
149271 |
4 in |
270.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for use in laboratory settings, asset tracking, or general use
- Easy to remove, saving time during re-labeling process
- Environmentally responsible
- Pressure-sensitive adhesive allows for quick and easy application
Compliance
Directiva RoHS 2011/65/UE
Especificaciones
White | |
Paper | |
300 ft. |
Mate | |
Thermal Transfer |