Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer For Depressurised Operation
Thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralization of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
Marca:  behr Labor-Technik™ B00223465
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10069090
  • 505.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se puede conectar directamente al suministro de agua y está inmediatamente listo para su uso
    • Desaireación automática gracias al suministro de agua desde el fondo
      • Riesgo mínimo de contaminación microbiana gracias a las boquillas con hendidura del suministro de agua sin tratar
        • Las boquillas son resistentes y fáciles de limpiar, sin riesgo de daños por estrés mecánico
          • Sellado extremadamente seguro y a prueba de fugas de las boquillas gracias al proceso de soldadura propio del fabricante
            • El medidor de conductividad está montado directamente en la parte superior
              • B5 y B10 también se pueden utilizar como unidades de pared (soportes de montaje incluidos en el alcance del suministro)
                • También disponible con desconexión cuando se alcanza el valor límite y el control de nivel
                  • La conductancia se controla directamente en la unidad (equipo de medición instalado) o con un medidor de ubicación remota
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho de repuesto B5Z para desionizador de agua
50 l/h
B5Z
500 l
Polietileno
Cartucho de repuesto
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers