Learn More
Motic™ BA410E Microscope
Designed for multiple disciplines including educational, clinical and research applications. Motic™ BA410E Microscope offers professional quality with a full complement of accessories.
Marca: Motic™ 1100100403061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Óptica Infinity CCIS™.
- Tubo de observación tipo Siedentopf, fototubo, 30°, F.N. 22
- Distancia interpupilar de 48-75 mm.
- Oculares: punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares.
- Portaobjetivos séxtuple invertido.
- Objetivos planos CCIS, EC-H 4x, 10x, 40x-S, 100x-S-Oil.
- Platina mecánica coaxial de baja posición sin bastidor con inserto cerámico (control derecho).
- Condensador basculante acromático, N.A. 0,90/0,13, con diafragma iris.
- Iluminación halógena de cuarzo Köhler de 12 V y 50 W o de 12 V y 100 W con carcasa de lámpara externa y control de intensidad
- Función de apagado automático y memoria de luz al cambiar la ampliación.
- Sistema de alimentación universal, 100-240 V (CE)
- Incluye: filtro azul de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos y fusible de repuesto.
- Opcionalmente disponible: contraste de fases (Ph 1,2,3), DF 10x-40x, polarización, objetivos de flúor planos, epifluorescencia, sistema de vista multicabezal.
Especificaciones
Condensador oscilante acromático N.A. 0,90/0,13 con diafragma iris. | |
Halógeno de cuarzo Koehler con carcasa de lámparas externa y control de intensidad de 12 V/100 W | |
Plan CCIS EC-H | |
Filtro azul con D.E. de 45 mm, aceite de inmersión (5 ml), cable de alimentación, llave hexagonal Allen, tapa antipolvo de vinilo, reposabrazos, fusible de repuesto | |
100/240 V (CE) |
Punto focal alto N-WF 10x/22 mm con ajuste de dioptrías en ambos oculares | |
4X, 10X, 40XS, 100XS (aceite) | |
Microscopio binocular | |
Portaobjetivos séxtuple invertido. |