Learn More
Thomil™ Gel Antiséptico Para Manos Bacteromil
Thomil™ Bacteromil es un gel antiséptico por fricción para manos, especialmente formulado sin aclarado para una piel sana, es viricida, bactericida y levuricida. Su eficacia contra el coronavirus también se ha probado.
Marca: Thomil™ HAHP061
Alertas:
For external use only. Use biocides safely. Always read the label and product information before use. Do not use on people sensitive to any product components, or for extended periods of time. Do not mix with other products. Use with caution in children under two years. Highly flammable liquid and vapour. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
Descripción
- Un gel de manos biocida para la desinfección completa y segura de la piel sana
- Mezcla sinérgica de alcoholes y surfactantes formulada según las recomendaciones de la OMS con un pH neutro
- Cumple con las normas UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción), UNE-EN 13624 (levuricida) y UNE-EN 14476 (viricida)
- Secado rápido con un acabado suave y no pegajoso
- No requiere aclarado ni posterior secado
- Ideal para el uso frecuente en cualquier lugar, especialmente donde el jabón y el agua no están fácilmente disponibles
Especificaciones
Azul claro | |
Etanol desnaturalizado (70 %), triclosán (0,20 %), cloruro de benzalconio (0,16 %) | |
2 paquetes | |
4 l |
UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (viricida) | |
Neutral | |
Etanólico |
Seguridad y manipulación
- X2 4L No Rinse Antiseptic Gel
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.