Learn More
Thomil™ Gel Antiséptico Para Manos Bacteromil
Thomil™ Bacteromil es un gel antiséptico por fricción para manos, especialmente formulado sin aclarado para una piel sana, es viricida, bactericida y levuricida. Su eficacia contra el coronavirus también se ha probado.
14.69€ - 58.98€
Especificaciones
Color Azul claro
Certificaciones/conformidad (Europa) UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (viricida)
Composición Etanol desnaturalizado (70 %), triclosán (0,20 %), cloruro de benzalconio (0,16 %)
Intervalo de pH Neutral
Tipo de solución Etanólico
Ver más especificaciones
Alertas:
For external use only. Use biocides safely. Always read the label and product information before use. Do not use on people sensitive to any product components, or for extended periods of time. Do not mix with other products. Use with caution in children under two years. Highly flammable liquid and vapour. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16876033
Encompass
Ver productos accesorios Ver documentos
Thomil™
HAHP061
2 paquetes Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16886033
Encompass_Preferred
Ver productos accesorios Ver documentos
Thomil™
HAHP062
8 botellas
14.69€
paquete de 8
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16896033
Encompass_Preferred
Ver productos accesorios Ver documentos
Thomil™
HAHP069
12 botellas
14.69€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Un gel de manos biocida para una desinfección total y segura de la piel sana
  • Mezcla sinérgica de alcoholes y surfactantes formulada según las recomendaciones de la OMS con un pH neutro
  • Cumple con la norma UNE-EN 1500 (Antisépticos por fricción), la norma UNE-EN 13624 (Levuricidas) y la norma UNE-EN 14476 (Viricidas)
  • Secado rápido con un acabado suave y no pegajoso
  • No requiere aclarado ni secado posterior
  • Ideal para uso frecuente, especialmente cuando no pueden utilizarse agua y jabón
Solo para uso externo. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo. No utilizar en personas sensibles a cualquiera de los componentes del producto ni durante períodos prolongados. No mezclar con otros productos. Extremar las precauciones con niños menores de 2 años. Líquido y vapor muy inflamables. Mantener alejado del calor, las superficies calientes, las chispas, las llamas y otras fuentes de ignición.
Especificaciones
Especificaciones
Azul claro
Etanol desnaturalizado (70 %), triclosán (0,20 %), cloruro de benzalconio (0,16 %)
Etanólico
UNE-EN 1500 (antiséptico por fricción); UNE-EN 13624 (levuricida); UNE-EN 14476 (viricida)
Neutral
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X2 4L No Rinse Antiseptic Gel
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, quarternaryammonium compounds,ethandiol, cyclohexane
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.