Learn More
Tocris Bioscience™ BAG 956
Dual PI 3-kinase and PDPK1 (PDK1) inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 3606/50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BAG 956 is a dual PDPK1 (PDK1) and class I PI 3-K inhibitor (IC50 values are 245, 56, 446, 35 and 117 nM for PDPK1 and PI 3-K p110 -α, -β, -δ, and -γ respectively). Inhibits cellular AKT phosphorylation at Thr308. Blocks cell proliferation, causing arrest in G1 phase of the cell cycle. Slows tumor progression in mouse xenograft models.Especificaciones
98% | |
50 mg | |
427.5 |
Store at -20°C | |
BAG 956 | |
BAG 956 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido