Learn More
Tocris Bioscience™ BAG 956
Dual PI 3-kinase and PDPK1 (PDK1) inhibitor
240.00€ - 909.00€
Especificaciones
Pureza | 98% |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
Tipo de producto | BAG 956 |
Peso molecular | 427.5 |
Inhibidores | BAG 956 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18025612
|
Tocris Bioscience™
3606/10 |
10 mg |
240.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18024652
|
Tocris Bioscience™
3606/50 |
50 mg |
909.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Dual PDPK1 (PDK1) and class I PI 3-K inhibitor (IC50 values are 245, 56, 446, 35 and 117 nM for PDPK1 and PI 3-K p110 -α, -β, -δ, and -γ respectively). Inhibits cellular AKT phosphorylation at Thr308. Blocks cell proliferation, causing arrest in G1 phase of the cell cycle. Slows tumor progression in mouse xenograft models.Especificaciones
98% | |
BAG 956 | |
BAG 956 |
Store at -20°C | |
427.5 |
Para uso exclusivo en investigación