Learn More
Óxido de silicio bario, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
37.50€ - 212.06€
CAS | 13255-26-0 |
---|---|
Fórmula molecular | BaO3Si |
Peso molecular (g/mol) | 213.409 |
Número MDL | MFCD00014186 |
Clave InChI | HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 |
PubChem CID | 166725 |
Nombre IUPAC | bario(2+);dioxido(oxo)silano |
SMILES | [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11367098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015122.22 |
100 g | N/A | ||||||
11357098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
015122.36 |
500 g |
212.06€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
13255-26-0 | |
213.409 | |
HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N | |
166725 | |
[O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] |
BaO3Si | |
MFCD00014186 | |
barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 | |
bario(2+);dioxido(oxo)silano |
Especificaciones
Barium silicon oxide | |
Blanco | |
BaO3Si | |
barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1 | |
[O-][Si](=O)[O-].[Ba+2] | |
213.409 | |
213.4 |
13255-26-0 | |
Polvo | |
MFCD00014186 | |
HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N | |
bario(2+);dioxido(oxo)silano | |
166725 |
Seguridad y manipulación
H302-H332: Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III