Learn More
Pentaisopropóxido de 2-etilhexanoato de titanio(IV) de bario, + 99,5 % (base metálica), produce 5 % BaTiO3, en isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
148.00€ - 1657.00€
CAS | 336169-47-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C23H50BaO7Ti |
Número MDL | MFCD01310249 |
Sinónimo | Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
336169-47-2 | |
C23H50BaO7Ti | |
MFCD01310249 | |
Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide |
Especificaciones
Barium titanium (IV) 2-ethylhexanoate pentaisopropoxide | |
336169-47-2 | |
C23H50BaO7Ti | |
UN1219 | |
Barium titanium(IV) 2-ethylhexano-isopropoxide | |
623.89 | |
Líquida |
Produces 5% BaTiO3, in isopropanol | |
(base metálica) | |
MFCD01310249 | |
Moisture sensitive | |
Hydrolyzes in water. | |
≥99.5% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H361-H302-H332-H336
Líquido y vapor altamente inflamables.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede provocar somnolencia o vértigo.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H300+H310+H330-H319-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:ISOPROPANOL
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only