Learn More
Thermo Scientific™ ™ Kits de cartuchos Barnstead
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ D50257
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Ósmosis inversa, destilada | |
Sistemas Nanopure Infinity | |
D50257 |
Cartucho de purificación de agua | |
Un pretratamiento 09-050-241 de ósmosis inversa/tratamiento previo de alimentación destilada, tres cartuchos 09-050-247 Ultrapure™, dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm | |
Kit de cartuchos: |