Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
648.00€ - 1330.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Fuente del agua de suministro | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Fuente del agua de suministro | Incluye | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10256704
|
Thermo Scientific™
D50254 |
Sistemas Nanopure Infinity | Desionizada, del grifo | Un pretratamiento 09-050-226 de alimentación de Tap/DI, un cartucho 09-050-246 Organicfree, dos cartuchos 09-050-247 Ultrapure™ y dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm | D50254 |
1290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11946092
|
Thermo Scientific™
D5026 |
Sistema estilo Nanopure Quad | Pretratada | Un pretratamiento 09-034-5C Macropure™, cartuchos 09-050-267 Organicfree, 09-050-276 Ultrapure™ y FS090343 Ultrapure™ | D5026 |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11860810
|
Thermo Scientific™
D50255 |
Sistemas Nanopure Infinity | Ósmosis inversa, destilada | Un pretratamiento 09-050-241 de ósmosis inversa/tratamiento previo de alimentación destilada, un cartucho 09-050-246 Organicfree, dos cartuchos 09-050-247 Ultrapure™ y dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm | D50255 |
1270.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11756259
|
Thermo Scientific™
D4802 |
Sistema estilo Nanopure Quad | Corriente | Un pretratamiento 09-034-5C Macropure™, intercambio iónico 09-034 de alta capacidad, cartuchos 09-050-276 Ultrapure™ y 09-050-267 Organicfree | D4802 |
948.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10774267
|
Thermo Scientific™
D3805 |
Nanopure II y antiguo sistema Nanopure | Corriente o pretratada | Un cartucho orgánico/coloide 09-034104 y dos cartuchos de intercambio de iones 09-034-3 Ultrapure™. | D3805 |
648.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15129583
|
Thermo Scientific™
D3804 |
Nanopure II y antiguo sistema Nanopure | Corriente o pretratada | Un intercambio iónico 09-034 de alta capacidad, orgánico/coloide 09-034-104 y dos cartuchos de intercambio iónico 09-034-3 Ultrapure™ | D3804 |
831.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11840810
|
Thermo Scientific™
D50257 |
Sistemas Nanopure Infinity | Ósmosis inversa, destilada | Un pretratamiento 09-050-241 de ósmosis inversa/tratamiento previo de alimentación destilada, tres cartuchos 09-050-247 Ultrapure™, dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm | D50257 |
1310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11830810
|
Thermo Scientific™
D50256 |
Sistemas Nanopure Infinity | Desionizada, del grifo | Un pretratamiento 09-050-226 alimentación de agua corriente/destilada, tres cartuchos 09-050247 Ultrapure™ y dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 .μm. | D50256 |
1330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
11746259
|
Thermo Scientific™
D4801 |
Nanopure Quad-style system | Corriente | Un cartucho 09-034 de intercambio iónico de alta capacidad, 09-034-104 orgánico/coloide y dos 09-050-276 Ultrapure™ | D4801 |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 2 años