Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Cartridge Kits
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Marca: Thermo Scientific™ D50255
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Elija entre una amplia gama de kits de cartuchos Thermo Scientific™ Barnstead™ para sistemas de depuración de agua Thermo Scientific™ Barnstead™ selectos en función de su aplicación.
Especificaciones
Ósmosis inversa, destilada | |
Sistemas Nanopure Infinity | |
D50255 |
Cartucho de purificación de agua | |
Un pretratamiento 09-050-241 de ósmosis inversa/tratamiento previo de alimentación destilada, un cartucho 09-050-246 Organicfree, dos cartuchos 09-050-247 Ultrapure™ y dos filtros 09-050-279 de dispensador remoto de 0,2 μm | |
Kit de cartuchos: |