Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos con boquilla de manguera Barnstead™
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los cartuchos con boquilla de manguera Thermo Scientific™ Barnstead™ para el trabajo rutinario del laboratorio, como el pretratamiento.
Marca: Thermo Scientific™ D8922
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Purifique volúmenes de agua de hasta 75 l/h utilizando los rentables cartuchos con boquilla de manguera Thermo Scientific™ Barnstead™. Ideales para la descalcificación, la desionización y las aplicaciones de eliminación de materia orgánica y cloro, estos cartuchos están destinados al uso con el soporte de cartucho sencillo que se monta fácilmente en la pared. Pensados para aplicaciones no presurizadas, estos cartuchos incluyen conexiones de manguera dentadas de 0,9 cm (0,375 pulg) en cada extremo. Consulte al agotamiento de la resina de cada cartucho mediante el indicador de cambio de color. Fabricado con polipropileno virgen 100 %, el sistema se puede personalizar y es la opción ideal para el trabajo rutinario del laboratorio.
- Ideal para aplicaciones con volúmenes pequeños
- La misma alta calidad de resinas utilizada en los cartuchos B-Pure
- Fabricados con polipropileno virgen 100%
- Incluye conexiones de manguera de 3/8 pulg de barra en cada extremo
- Los cartuchos D8822, D8950 y D8951 incluyen boquilla recta estrecha para tubos de ID de 3/8 pulgadas.
- Indicador de cambio de color que avisa del agotamiento de la resina en un cartucho determinado
Especificaciones
Ultrapura con eliminación de materia orgánica, tamaño completo | |
730 granos/ 2000 galones | |
Hasta 75 l/h | |
Indicador de color |
Sistema de purificación de agua Barnstead | |
Cartucho con boquilla de manguera | |
Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado | |
Intercambio de iones de lecho mixto con carbón activado |