Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
Marca: Thermo Scientific™ 50132129
Descripción
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Múltiples opciones para agua de tipo 2- Cinco opciones del sistema con flujos de filtración de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h. Las actualizaciones posteriores del sistema permiten aumentar la capacidad para satisfacer el posible aumento de la demanda. El diseño de tamaño reducido permite la instalación en la mesa de trabajo o la pared con el soporte de montaje integrado.
- El control por microprocesador permite el funcionamiento automático y la monitorización continua de todos los parámetros críticos. El cambio automático al “modo de funcionamiento” garantiza la recirculación durante los períodos de inactividad. La lámpara UV opcional evita la contaminación biológica.
Funcionamiento sencillo
- La resistividad y la conductividad se muestran claramente en el amplio panel de control con retroiluminación e inclinable para una visualización óptima. El estado del modo de funcionamiento indica claramente los modos de “producción”, “espera”, “limpieza” El nivel de llenado del depósito se muestra como un porcentaje. Los parámetros del sistema están protegidos con código para evitar los cambios accidentales de los puntos de ajuste.
- La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para el registro y seguimiento de los datos. La constante de celda de 0,01 cm-1-1 garantiza la precisión de las mediciones de la conductividad. La exactitud de la compensación de temperatura para la medición de la conductividad es de ±±0,1°°C (según USP 645).
Especificaciones
99% | |
Pacífico TII 3 (UV ) | |
De 20 to 200 l | |
No | |
3 L/hr. at 10°C | |
de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C | |
< 30 ppb | |
De 1 a 6 bar | |
< 1 mM / mL | |
2°C a 35°C | |
613mm | |
25kg | |
90 a 240V |
De 0,1 a 1,0 μS/cm | |
99% | |
3/4 pulg . NPT | |
grifo | |
Tipo 2 | |
No | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 a 6 bar | |
3 l/h a 10 °C | |
372mm | |
330mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.