Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII.
4188.06€ - 9440.00€
Especificaciones
Retención bacteriana | 99 % |
---|---|
Conductividad | De 0,1 a 1,0 μS/cm |
Contenido bacteriano | 99 % |
Producción diaria | De 20 to 200 l |
Feedwater Connector | NPT de 3/4 pulg |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11397051
|
Thermo Scientific™
50131982 |
Pacific TII 20 (UV) |
9440.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11347051
|
Thermo Scientific™
50132123 |
Pacific TII 7 |
6320.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367051
|
Thermo Scientific™
50132124 |
Pacific TII 12 |
7160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387051
|
Thermo Scientific™
50132125 |
Pacific TII 20 |
8380.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11357051
|
Thermo Scientific™
50132131 |
Pacific TII 7 (UV) |
7390.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11377051
|
Thermo Scientific™
50132132 |
Pacific TII 12 (UV) |
8230.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11337051
|
Thermo Scientific™
50132129 |
Pacífico TII 3 (UV ) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11327051
|
Thermo Scientific™
50132121 |
Pacific TII 3 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11307061
|
Thermo Scientific™
50132127 |
Pacífico TII 40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11317061
|
Thermo Scientific™
50132133 |
Pacífico TII 40 (UV ) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Convierta el agua corriente en agua de alta pureza de tipo 2 con el sistema de purificación de agua automático y rentable Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ TII. Este sistema admite requisitos diarios de entre 20 y 200 litros. Elimine aproximadamente el 98 % de los iones inorgánicos y el 99 % de las sustancias orgánicas disueltas, así como los microorganismos y las partículas, con la membrana de ósmosis inversa de alto rendimiento.
Varias opciones para el agua de tipo 2:
- Cinco opciones del sistema con caudales de filtrado de 3, 7, 12, 20 o 40 l/h.
- Las futuras actualizaciones del sistema permiten conseguir mayores capacidades para ajustarse a las necesidades crecientes de agua
- Su diseño ahorra espacio y permite la instalación sobre la mesa o el montaje en la pared con el soporte de montaje integrado
Fiabilidad operativa:
- Microprocesador controlado para el funcionamiento automático con monitorización continua de todos los parámetros fundamentales
- El regreso automático al modo de funcionamiento garantiza la recirculación durante los periodos de reposo.
- La lámpara UV opcional evita la contaminación biológica.
Fácil de utilizar
- La resistividad/conductividad se muestra claramente en un gran panel de control retroiluminado que se inclina para una visualización óptima.
- El estado del modo de funcionamiento actual indica claramente los modos de «producción», «en espera» y «limpieza».
- Nivel de llenado del depósito mostrado en %
- Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes.
Documentación que cumple con GLP.
- La impresora opcional se conecta al puerto RS-232 para la grabación y rastreabilidad de los datos.
- La constante de celda de 0,01 cm-1 garantiza unas mediciones de conductividad precisas.
- La compensación de temperatura para la medición de la conductividad tiene una precisión de ± 0,1 °C (de acuerdo con USP 645).
Dispensador manual opcional
- Consiga mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 metros que se conecta al depósito. Se debe usar solo con un depósito con bomba de presión (06.5032, 06.5062, 06.5082). Incluye filtro final de 0,2 micrómetros. (N.º de pieza: 50138221)
Specifica
99 % | |
99 % | |
NPT de 3/4 pulg | |
Corriente | |
de 10 a 1 Mohm/cm a 25 °C | |
< 30 ppmm | |
De 1 a 6 bar | |
<1 μm/ml | |
372 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
De 0,1 a 1,0 μS/cm | |
De 20 to 200 l | |
No | |
Tipo 2 | |
No | |
Sistema de purificación de agua | |
De 2 a 6 bar | |
2°C a 35°C | |
613 mm | |
90/240 V/50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.