Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
Eppendorf Concentrador Plus es una solución ergonómica, intuitiva y duradera que se adapta cómodamente a la mesa de trabajo del laboratorio.
Marca: Eppendorf™ 5305000100
4973.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
50/60 Hz | |
Sin bomba | |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz (UE) | |
1400 rpm | |
330 mm |
Con rotor F-45-48-11 | |
Concentradores | |
Concentrador básico Plus | |
230 mm | |
150 W | |
37 x 33 x 23 cm (12,6 x 14,5 x 9,1 in) |
Título del producto
Eppendorf™ Concentrator Plus > Modelo: Concentrador Plus; incluye: con rotor F-45-48-11; Tipo de bomba: sin bomba; requisitos eléctricos: 230 V/50-60 Hz (UE);
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido