Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
Marca:  Elma 1111838
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17848835
  • 134.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Stainless steel with plastic handles
  • Ergonomic handles
  • Autoclavable
  • Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
  • Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Especificaciones
Especificaciones
Modular Basket System
11 lb.
105 x 455 x 55 mm
5.0 kg
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P
Basket System Modular Type 80
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Elma Basket System > Model: Basket System Modular type 20