Learn More
Elma Basket System
Modular basket system for Elmasonic P, Elmasonic Select, EASY
46.15€ - 215.28€
Especificaciones
Tipo | Modular Basket System |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17891666
|
Elma
1108916 |
105 x 195 x 50 mm | Basket System Modular Type 30 |
52.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17848835
|
Elma
1111838 |
105 x 455 x 55 mm | Basket System Modular Type 80 |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17868835
|
Elma
1113045 |
105 x 195 x 95 mm | Basket System Modular Type 40 |
59.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17818835
|
Elma
1113050 |
105 x 255 x 95 mm | Basket System Modular Type 60 |
79.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17838835
|
Elma
1113072 |
255 x 450 x 135 mm | Basket System Modular Type 300 |
215.28€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17828835
|
Elma
1113110 |
255 x 450 x 55 mm | Basket System Modular Type 150 |
200.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17808835
|
Elma
1113387 |
195 x 250 x 90 mm | Basket System Modular Type 100 |
160.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17858835
|
Elma
1113390 |
195 x 250 x 135 mm | Basket System Modular Type 120 |
159.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
17878835
|
Elma
1113404 |
255 x 280 x 135 mm | Basket System Modular Type 180 |
180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17898825
|
Elma
1117923 |
70 x 155 x 35 mm | Basket System Modular Type 10 |
46.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17888835
|
Elma
1119922 |
105 x 110 x 50 mm | Basket System Modular Type 20 |
52.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Stainless steel with plastic handles
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Especificaciones
Modular Basket System | |
Fisherbrand Select. Fisherbrand EASY. Elmasonic EASY. Elmasonic P |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Elma Basket System