Learn More
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate
Precision test oven thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with traceable calibration.
167.00€ - 214.00€
Especificaciones
Relleno del frasco | Aluminium oxide crystals |
---|---|
Tamaño del frasco | 30 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Oven Batch Sampling |
Altura (imperial) | 5.71 in. |
Altura (métrico) | 14.5 cm |
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibrated | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17873288
|
Brannan™
17/102/2 + 49/503/0 |
3-point UKAS |
214.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17813058
|
Brannan™
17/102/2 + 49/101/0 |
3 Point Traceable |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Non-hazardous LO-tox™ filling
- Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
- Temperature range: +20°C to +130°C
- Supplied with calibration and statement of accuracy
- Made in UK
Especificaciones
Aluminium oxide crystals | |
Oven Batch Sampling | |
14.5 cm | |
14.5 cm | |
Aluminium oxide crystals | |
91 g | |
266°F | |
68 °F | |
68°F to 266°F | |
None | |
1.0°C | |
3.5 cm |
30 mL | |
5.71 in. | |
Polypropylene bottle and glass thermometer | |
Glass | |
3.2099 oz. | |
0.14 in. | |
+130°C | |
+20°C | |
+20°C to +130°C | |
± 2°C | |
None |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate