Learn More
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate
Precision test oven thermometers sealed into a 30 mL polypropylene bottle containing a heat transfer medium, ideally suited to monitor the temperature of samples in a controlled storage. Complete with traceable calibration.
Marca:  Brannan™ 17/102/2 + 49/503/0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17873288
  • 214.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Non-hazardous LO-tox™ filling
  • Temperature measurement unaffected by short term fluctuations
  • Temperature range: +20°C to +130°C
  • Supplied with calibration and statement of accuracy
  • Made in UK
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Brannan™ Batch Sampling Oven Thermometer with Calibration Certificate > Brannan™ Oven thermometer; Calibrated; 3 point traceable