Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador/refrigerador para vacunas Traceable™
Controla la temperatura de la vacuna en congeladores, baños de agua, termobloques, estufas microbiológicas y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado
Marca: Fisherbrand™ 90008-35
85.41 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Controla la temperatura de la vacuna en congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadores y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado. El termómetro para refrigerador/congelador de vacunas Fisherbrand™ Traceable™ incluye una sonda que está sellada en una solución de glicol y aísla el sensor cuando se abre la puerta del refrigerador.
- Triple pantalla que muestra simultáneamente temperatura mín./máx. y actual; valor en °F/°C conmutable
- Los frascos aíslan el sensor frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador.
- Una opción tiene un frasco de 5 ml diseñado para vacunas; la otra tiene un frasco de 10 ml
- El frasco de vidrio relleno con glicol imita la temperatura de la vacuna y queda colocado de forma segura en las bandejas
- La sonda está sellada en una solución de glicol que aísla el sensor cuando se abre la puerta del refrigerador
- El microcable de diez pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- La memoria de valores mínimos/máximos supervisa las lecturas altas y bajas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier periodo de tiempo
- La alarma se puede programar para incrementos de 1°. Suena continuamente cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los ajustes de referencia y se puede desactivar manualmente
- Funda de plástico de ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
- Intervalo de temperatura: De -50 a +70 °C/de -58 a +158 °F
- Resolución: 1°; precisión: ±1C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Glicol | |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores | |
19 mm | |
10 in. | |
25.4 cm | |
Termómetro de refrigerador/congelador con frasco de 10 ml | |
4 oz | |
2,75 in | |
2,75 in | |
70°C | |
-50°C | |
De -50°C a +70°C | |
Refrigerators/Freezers | |
± 1 °C | |
70 mm |
10 mL | |
2,75 x 2,75 x 0,75 pulg (69,85 x 70 x 19 mm) | |
0,75 in | |
Velcro™ y tira magnética de seguridad, una pila AA, funda de plástico de ABS, la alarma ajustada en incrementos de 1° avisa al usuario con señales visuales y acústicas si la temperatura desciende | |
70 mm | |
Plástico ABS | |
1 °C | |
0,11 kg | |
Fridge/Freezer Digital Thermometer | |
158°F | |
-58 °F | |
De -58° a +158 °F | |
Sí | |
AA Alkaline (1) | |
LCD digital |