Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador/refrigerador para vacunas Traceable™
Controla la temperatura de la vacuna en congeladores, baños de agua, termobloques, estufas microbiológicas y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado
92.60€ - 121.00€
Especificaciones
Relleno del frasco | Glicol |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
Para utilizar con (aplicación) | Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores |
Altura (imperial) | 0,75 in |
Altura (métrico) | 19 mm |
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño del frasco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tamaño del frasco | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11749745
|
Fisherbrand™
90008-87 |
Termómetro de refrigerador/congelador con frasco de glicol de 5 ml | 5 ml |
121.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11873460
|
Fisherbrand™
90008-35 |
Termómetro de refrigerador/congelador con frasco de 10 ml | 10 mL |
92.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Controla la temperatura de la vacuna en congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadores y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado. El termómetro para refrigerador/congelador de vacunas Fisherbrand™ Traceable™ incluye una sonda que está sellada en una solución de glicol y aísla el sensor cuando se abre la puerta del refrigerador.
- Triple pantalla que muestra simultáneamente temperatura mín./máx. y actual; valor en °F/°C conmutable
- El frasco protege el sensor frente a cambios rápidos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
- 15-077-720 tiene un frasco de 5 ml diseñado para vacunas; 06-664-11 tiene un frasco de 10 ml
- El frasco de vidrio relleno con glicol imita la temperatura de la vacuna y encaja en las bandejas
- Sonda sellada en una solución de glicol que aísla el sensor cuando se abre la puerta del refrigerador
- El microcable de diez pies permite cerrar las puertas del frigorífico sobre este
- La memoria de valores mínimos/máximos supervisa las lecturas altas y bajas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier periodo de tiempo
- Alarma programable en incrementos de 1 °, suena de forma continua cuando la temperatura aumenta o desciende con respecto a los puntos de ajuste y se puede desactivar manualmente
- Carcasa de plástico ABS resistente a sustancias químicas y de alto impacto
- Escala de temperatura: de - 50 a + 70 °C/de - 58 a + 158 °F
- Resolución: 1 ° Exactitud: ± 1 C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Glicol | |
Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores | |
19 mm | |
70 mm | |
Plástico ABS | |
4 oz | |
2,75 in | |
70°C | |
-50°C | |
De -50°C a +70°C | |
Refrigerators/Freezers | |
± 1 °C |
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,75 in | |
10 pulg | |
25,4 cm | |
1 °C | |
Fridge/Freezer Digital Thermometer | |
158°F | |
-58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) | |
Sí | |
AA Alkaline (1) | |
LCD digital |