Learn More
Asecos™ BATTERY STORE armario de almacenamiento ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
Marca: Asecos™ 3725404737266
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Armario de seguridad tipo 90
- Armario alto con puertas abatibles de cierre automático
- Con bloqueo de cilindro e indicador de estado de bloqueo
- El ajuste integrado ayuda a compensar suelos irregulares
- Conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
- Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
- Zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE | |
615 × 1193 × 2224 mm | |
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio | |
IO90.195.120.K1.WDC | |
6 | |
Con textura revestida en polvo | |
Acero laminado |
522 × 1050 × 1647 mm | |
Puertas de 2 hojas | |
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
2 | |
Rejilla | |
Gris, Azul | |
Armarios de almacenamiento |