Learn More
Asecos™ BATTERY STORE armario de almacenamiento ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
3201.20€ - 4441.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE |
---|---|
Color | Gris, Azul |
Material | Acero laminado |
Tipo de producto | Armarios de almacenamiento |
Modelo de puerta | 1 puerta de una hoja |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de puertas | N.º de estantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16359426
|
Asecos™
3806704738086 |
1 | 3 | N/A | |||||
16369426
|
Asecos™
3806704738087 |
1 | 4 | N/A | |||||
16379426
|
Asecos™
3806704738088 |
1 | 5 | N/A | |||||
16389426
|
Asecos™
3806704738089 |
1 | 6 | N/A | |||||
16379406
|
Asecos™
3725404737258 |
2 | 3 | N/A | |||||
16389406
|
Asecos™
3725404737264 |
2 | 4 | N/A | |||||
16399406
|
Asecos™
3725404737265 |
2 | 5 | N/A | |||||
16309416
|
Asecos™
3725404737266 |
2 | 6 | N/A | |||||
Descripción
Almacenamiento passivo de baterías de iones de litio
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde (adaptable a llave maestra)
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE | |
Acero laminado | |
1 puerta de una hoja | |
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Con textura revestida en polvo |
Gris, Azul | |
Armarios de almacenamiento | |
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio | |
Rejilla |