Learn More
Tocris Bioscience™ Bax channel blocker
Allosteric inhibitor of Bax channel activation
Marca:  Tocris Bioscience™ 2160/10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18064642
  • 263.00€ / 10 miligramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Bax channel blocker is a allosteric inhibitor of Bax channel activation. Binds inactive Bax at allosteric site and inhibits tBID-mediated Bax activation (IC50 = 3.3 μM). Selectively inhibits Bax-dependent apoptosis. Potent inhibitor of Bax-mediated mitochondrial cytochrome c release (IC50 = 0.52 μM).
Especificaciones
Especificaciones
>98%
Bax channel blocker
Bax channel blocker
10 mg
540.12
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación